Learn More
9-Bromophénanthrène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9-Bromophenanthrene |
| CAS | 573-17-1 |
| Formule moléculaire | C14H9Br |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 9-Phenanthryl Bromide, NSC 400708 |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H9Br/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H |
| SMILES | Brc1cc2ccccc2c3ccccc13 |
| Nom IUPAC | 9-bromophanthrène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 257.13 |
| Poids de la formule | 255.9888 |