Learn More
9-Chloroanthracene (>90%), TRC
Code produit 30362942
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30362942 1 g 1g
30358171 250 mg 250mg
30353043 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30362942 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3644031G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 716-53-0
Formule moléculaire C14 H9 Cl
Poids moléculaire (g/mol) 212.67
Synonyme 9-Chloroanthracene (ACI), 10-Chloroanthracene, 9-Chloroanthracene (ACI)
Nom IUPAC 9-chloroanthracene
SMILES Clc1c2ccccc2cc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Chloroanthracene
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C14H9Cl/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
Poids de la formule 212.039