Learn More
9-Chloroanthracène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324454 5 g 5g
11334454 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11324454 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01092.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 716-53-0 | Molecular Formula: C14H9Cl | Molecular Weight: 212.676 g/mol
9-Chloroanthracene, is used as a chlorinated anthracene compound used for biochemical research. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
9-chloroanthracène, est utilisé comme composé d’anthracène chloré utilisé pour la recherche biochimique. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 716-53-0
Formule moléculaire C14H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 212.676
Numéro MDL MFCD00001245
Clé InChI KULLJOPUZUWTMF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 69744
Nom IUPAC 9-chloroanthracène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Chloroanthracene
Point de fusion 101°C to 106°C
Quantité 5 g
Beilstein 1869540
Synonyme anthracene, 9-chloro, ccris 5547, 9-chloro-anthracene, #, anthracene,9-chloro, bidd:gt0730
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 212.68
Pourcentage de pureté 96%