Learn More
9-(chlorométhyl)anthracène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10553361 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10553361 10 g Flacon en verre 10g
10499680 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10553361 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 188180100
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 24463-19-2 | C15H11Cl | 226.7 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24463-19-2
Formule moléculaire C15H11Cl
Poids moléculaire (g/mol) 226.7
Numéro MDL MFCD00001263
Clé InChI PCVRSXXPGXRVEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-chloromethyl anthracene, anthracene, 9-chloromethyl, 9-anthracenylmethyl chloride, ccris 7993, 9-chloromethyanthracene, pubchem14854, 9-chlormethyl-anthracen, acmc-209tez
CID PubChem 32385
Nom IUPAC 9-(chlorométhyl)anthracène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2CCl
Specifications
Nom chimique ou matériau 9-(Chloromethyl)anthracene
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 136°C to 141°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Poids de la formule 226.7
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 9-(Chloromethyl)anthracene
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.