Learn More
9-(chlorométhyl)anthracène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470094 1 g 1g
11480094 5 g 5g
11490094 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470094 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13579.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 24463-19-2 | C15H11Cl | 226.703 g/mol
9-(Chloromethyl)anthracene is used as a blocking group reagent used for carboxylic acids, phenols, mercaptans and thiophenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 9-(chlorométhyl)anthracène est utilisé comme réactif de groupe de blocage utilisé pour les acides carboxyliques, les phénols, les mercaptans et les thiophénols.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24463-19-2
Formule moléculaire C15H11Cl
Poids moléculaire (g/mol) 226.703
Numéro MDL MFCD00001263
Clé InChI PCVRSXXPGXRVEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-chloromethyl anthracene, anthracene, 9-chloromethyl, 9-anthracenylmethyl chloride, ccris 7993, 9-chloromethyanthracene, pubchem14854, 9-chlormethyl-anthracen, acmc-209tez
CID PubChem 32385
Nom IUPAC 9-(chlorométhyl)anthracène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-(Chloromethyl)anthracene
Point de fusion 138°C to 142°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1873394
Poids de la formule 226.71
Pourcentage de pureté ≥98%