Learn More
9-(chlorométhyl)anthracène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
9-(Chloromethyl)anthracene is used as a blocking group reagent used for carboxylic acids, phenols, mercaptans and thiophenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 9-(chlorométhyl)anthracène est utilisé comme réactif de groupe de blocage utilisé pour les acides carboxyliques, les phénols, les mercaptans et les thiophénols.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 9-(Chloromethyl)anthracene |
| Point de fusion | 138°C to 142°C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Beilstein | 1873394 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 226.71 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |