Learn More
9-Chlorométhylphénanthrène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9-Chloromethylphenanthrene |
| CAS | 951-05-3 |
| Formule moléculaire | C15 H11 Cl |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H11Cl/c16-10-12-9-11-5-1-2-6-13(11)15-8-4-3-7-14(12)15/h1-9H,10H2 |
| SMILES | ClCc1cc2ccccc2c3ccccc13 |
| Nom IUPAC | 9-(chlorométhyl)phénanthrène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 226.7 |
| Poids de la formule | 226.0549 |