Learn More
Acide 9-cis-rétinoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9-cis-Retinoic acid |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8-,16-14+ |
| Poids de la formule | 300.2089 |