Learn More
Acide 9-cis-rétinoïque, TRC
Code produit 30134331
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134331 5 mg 5mg
18081220 10 mg 10mg
18031720 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134331 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR2450005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5300-03-8
Formule moléculaire C20 H28 O2
Poids moléculaire (g/mol) 300.44
Synonyme 9-cis-Retinoic Acid, Retinoic acid, cis-9,trans-13- (8CI), 9-cis-Retinoic acid, 9(Z)-Retinoic acid, 9-cis-Tretinoin, AGN 192013, ALRT 1057, Alitretinoin, LG 100057, LGD 100057, LGD 1057, NSC 659772, Panretin, Panretyn, Panrexin, Toctino, BAL0004079-000, code for free acid, BAL4079, 9-cis retinoic acid, 9-(Z) Retinoic Acid, R0004079-000, CRA-Alitretinoin, INN Alitretinoin
Nom IUPAC Acide(2E,4E,6Z,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraénoïque
SMILES C\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-cis-Retinoic acid
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8-,16-14+
Poids de la formule 300.2089