Learn More
9-Désaguanine, TRC
Code produit 30365641
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365641 25 mg 25mg
30357522 50 mg 50mg
30353681 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30365641 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD20133025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65996-58-9
Formule moléculaire C6 H6 N4 O
Poids moléculaire (g/mol) 150.14
Nom IUPAC 2-amino-3,5-dihydropyrrolo[3,2-d]pyrimidine-4-one
SMILES NC1=Nc2cc[nH]c2C(=O)N1
Specifications
Nom chimique ou matériau 9-Deazaguanine
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H6N4O/c7-6-9-3-1-2-8-4(3)5(11)10-6/h1-2,8H,(H3,7,9,10,11)
Poids de la formule 150.0542