Learn More
9-Déazaguanosine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9-Deazaguanosine |
| CAS | 102731-45-3 |
| Formule moléculaire | C11 H14 N4 O5 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14N4O5/c12-11-13-8-4(9(19)14-11)1-2-15(8)10-7(18)6(17)5(3-16)20-10/h1-2,5-7,10,16-18H,3H2,(H3,12,13,14,19)/t5-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| SMILES | NC1=Nc2c(ccn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1 |
| Nom IUPAC | 2-amino-7-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 282.25 |
| Poids de la formule | 282.0964 |