Learn More
9'-Desméthyl Granisetron, TRC
Code produit 30012430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30012430 50 mg 50mg
30010730 10 mg 10mg
30012726 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012430 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29204050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 160177-67-3
Formule moléculaire C17 H22 N4 O
Poids moléculaire (g/mol) 298.38
Synonyme Granisetron Hydrochloride Imp. C (EP), N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide, N-(3-endo)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide, endo-N-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide
Nom IUPAC N-[(1R,5S)-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]-1-méthylindazole-3-carboxamide
SMILES Cn1nc(C(=O)N[C@H]2C[C@H]3CCC[C@@H](C2)N3)c4ccccc14
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H22N4O/c1-21-15-8-3-2-7-14(15)16(20-21)17(22)19-13-9-11-5-4-6-12(10-13)18-11/h2-3,7-8,11-13,18H,4-6,9-10H2,1H3,(H,19,22)/t11-,12+,13+
Poids de la formule 298.1794
Pourcentage de pureté >95%