Learn More
9-éthynyl-9-fluorénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312237 1 g 1g
11322237 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09717.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13461-74-0 | C15H10O | 206.244 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13461-74-0
Formule moléculaire C15H10O
Poids moléculaire (g/mol) 206.244
Numéro MDL MFCD00041555
Clé InChI MMZVVJGCZZAWBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-ethynyl-9-fluorenol, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol, acmc-209bwd, 9-ethynyl-9-hydroxyfluorene, 9-ethinyl-9-hydroxy-fluorene, 9h-fluoren-9-ol,9-ethynyl, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol #, mmzvvjgczzawbn-uhfffaoysa, 9-hydroxy-9-fluorenyl acetylene, 9-ethynyl-9-fluorenol,
CID PubChem 518771
Nom IUPAC 9-éthynylfluorène-9-ol
SMILES C#CC1(C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Ethynyl-9-fluorenol
Point de fusion 109°C to 110°C
Quantité 1 g
Beilstein 2104685
Poids de la formule 206.25
Pourcentage de pureté 98%