Learn More
9-éthynyl-9-fluorénol, Thermo Scientific™
Code produit 10756373 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10756373 1 g Flacon en verre 1g
10137642 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10756373 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 381540010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 13461-74-0
Numéro MDL MFCD00041555
Clé InChI MMZVVJGCZZAWBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-ethynyl-9-fluorenol, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol, acmc-209bwd, 9-ethynyl-9-hydroxyfluorene, 9-ethinyl-9-hydroxy-fluorene, 9h-fluoren-9-ol,9-ethynyl, 9-ethynyl-9h-fluoren-9-ol #, mmzvvjgczzawbn-uhfffaoysa, 9-hydroxy-9-fluorenyl acetylene, 9-ethynyl-9-fluorenol,
CID PubChem 518771
Nom IUPAC 9-éthynylfluorène-9-ol
SMILES C#CC1(C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Ethynyl-9-fluorenol
Point de fusion 107.0°C to 110.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C15H10O
Quantité 1 g
Poids moléculaire (g/mol) 206.24
Poids de la formule 206.24
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre cristalline et morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 9-Ethynyl-9-fluorenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement