Learn More
9-Fluorèneméthanol, 99%
Code produit 10285840 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10285840 1 g Flacon en verre 1g
10539073 5 g Flacon en verre 5g
10439460 10 g Flacon en verre 10g
10731935 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10285840 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170930010
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS : 24324-17-2 | C14H12O | 196,25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24324-17-2
Formule moléculaire C14H12O
Poids moléculaire (g/mol) 196.25
Numéro MDL MFCD00001139
Clé InChI XXSCONYSQQLHTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-fluorenemethanol, 9-fluorenylmethanol, 9h-fluorene-9-methanol, 9-fluorenyl methanol, 9h-fluoren-9-yl methanol, fluorene-9-methanol, 9-hydroxymethylfluorene, 9-fluorenmethanol, hofm, fluoren-9-yl methanol
CID PubChem 90466
SMILES OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Fluorenemethanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 104°C to 107°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 06, III, 3507
Fieser 05,308; 03,145; 04,237; 13,134
Nom IUPAC (9H-fluoren-9-yl)méthanol
Poids de la formule 196.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement