Learn More
9-Fluorénéthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | FMOC-hydroxy |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H12O/c15-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14-15H,9H2 |
| Poids de la formule | 196.0888 |