Learn More
9-fluorénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468799 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15468799 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01917.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 9-fluorénol est utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Tenir à l’écart de l’humidité et de la chaleur. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient hermétiquement fermé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Fluorenol
CAS 1689-64-1
Point de fusion 155°C to 157°C
Formule moléculaire C13H10O
Numéro MDL MFCD00001135
Quantité 25 g
Beilstein 1869799
Synonyme 9-hydroxyfluorene, 9-fluorenol, fluoren-9-ol, fluorenol, 9-hydroxy fluorene, diphenylene carbinol, unii-bv0q72r613, hydroxyfluoren, 9-hydroxy-fluoren, 9h-fluorene-9-ol
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI AFMVESZOYKHDBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)O
Nom IUPAC 9H-fluorène9-ol
Poids moléculaire (g/mol) 182.222
CID PubChem 74318
ChEBI CHEBI:16904
Poids de la formule 182.22
Pourcentage de pureté ≥98%