Learn More
Acide 9-fluorénone-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10346460 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10346460 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10346460 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 119210010
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 784-50-9
Formule moléculaire C14H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 224.22
Numéro MDL MFCD00001156
Clé InChI BJCTXUUKONLPPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-fluorenone-2-carboxylic acid, 9-oxo-9h-fluorene-2-carboxylic acid, fluorenone-2-carboxylic acid, 9-oxofluoren-2-carboxylic acid, 9h-fluorene-2-carboxylic acid, 9-oxo, 9-fluorenone-2-carboxylicacid, 9-oxo-2-fluorenecarboxylic acid, bjctxuukonlppk-uhfffaoysa, 9-oxo-2-fluorene carboxylic acid, 9-oxo-fluorene-2-carboxylic acid
CID PubChem 69913
Nom IUPAC acide 9-oxo-9H-fluorène-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=C2C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Fluorenone-2-carboxylic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 10, 774
Poids de la formule 224.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre fine
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement