Learn More
9-Fluorénone-4-carboxylique, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11445977 1 g 1g
11455977 5 g 5g
11465977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25021.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6223-83-2 | C14H8O3 | 224.215 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6223-83-2
Formule moléculaire C14H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 224.215
Numéro MDL MFCD00001145
Clé InChI AFQYQSWTVCNJQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-fluorenone-4-carboxylic acid, 9-oxo-9h-fluorene-4-carboxylic acid, 9h-fluorene-4-carboxylic acid, 9-oxo, 9-fluorenone-4-carboxlic acid, 9-oxofluorene-4-carboxylic acid, 9-oxo-9h-fluorene-4-carboxylic acid #
CID PubChem 80361
Nom IUPAC Acide 9-oxofluorène-4-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(C2=O)C=CC=C3C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Fluorenone-4-carboxylic acid
Point de fusion 224°C to 228°C
Quantité 1 g
Beilstein 2694801
Poids de la formule 224.22
Pourcentage de pureté ≥98%