Learn More
9-fluorénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449723 2500 g 2500g
11429723 100 g 100g
11439723 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449723 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12910.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 486-25-9 | C13H8O | 180.206 g/mol
9-Fluorenone is used in the preparation of antimalarial drugs. It is a fluorene derivative. Further, it is used in functional polymer and in dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 9-Fluorénone est utilisée dans la préparation de médicaments antipaludiques. Il s’agit d’un dérivé du fluorène. De plus, elle est utilisée dans les polymères fonctionnels et dans les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’acétone, l’éther et le benzène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 486-25-9
Formule moléculaire C13H8O
Poids moléculaire (g/mol) 180.206
Numéro MDL MFCD00001141
Clé InChI YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, fluorenone, 9-oxofluorene, diphenylene ketone, unii-az9t83s2aq, ccris 593, 9h-fluorene-9-one, az9t83s2aq, 9-fluoreneone
CID PubChem 10241
ChEBI CHEBI:17922
Nom IUPAC fluorène9-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Fluorenone
Point de fusion 82°C to 85°C
Densité 0.9
Point d’ébullition 342°C
Point d’éclair 163°C (325°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 2500 g
Beilstein 1636531
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,acetone,ether and benzene.
Poids de la formule 180.21
Pourcentage de pureté ≥98%