Learn More
9-fluorenone, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11904851 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11904851 2.5 kg Flacon en plastique -
10589430 5 g Flacon en verre 5g
10734041 100 g Flacon en plastique 100g
10754041 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11904851 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 119200025
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 486-25-9 | C13H8O | 180.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 486-25-9
Clé InChI YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, fluorenone, 9-oxofluorene, diphenylene ketone, unii-az9t83s2aq, ccris 593, 9h-fluorene-9-one, az9t83s2aq, 9-fluoreneone
CID PubChem 10241
ChEBI CHEBI:17922
Nom IUPAC fluorène9-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Fluorenone
Point de fusion 81.0°C to 85.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 342.0°C
Point d’éclair 163°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C13H8O
Quantité 2.5 kg
Beilstein 07,465
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids moléculaire (g/mol) 180.21
Poids de la formule 180.21
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins