Learn More
Oxime de 9-fluorénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11346726 5 g 5g
11356726 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11346726 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03950.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2157-52-0 | Molecular Formula: C13H9NO | Molecular Weight: 195.221 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2157-52-0
Formule moléculaire C13H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 195.221
Numéro MDL MFCD00016356
Clé InChI CRNNFEKVPRFZKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-fluorenone oxime, 9h-fluoren-9-one oxime, fluorenone oxime, 9-oximinofluorene, fluorenone-9-oxime, 9h-fluoren-9-one, oxime, fluoren-9-one, oxime, fluoren-9-one oxime, 9-hydroxyimino fluorene, fluorenonoxim
CID PubChem 16543
Nom IUPAC N-fluorène-9-ylidènehydroxylamine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2=NO
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Fluorenone oxime
Point de fusion 193°C to 194°C
Quantité 5 g
Beilstein 1871046
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté ≥98%