Learn More
9-fluorenylméthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492228 5 g 5g
11402238 25 g 25g
11412238 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492228 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15212.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 24324-17-2 | C14H12O | 196.25 g/mol
9-Fluorenylmethanol acts as a N-protecting reagent, which is used in the synthesis of peptide. It is also used in the preparation of deoxynucleoside 9-fluorenemethyl phosphorodithioates. Further, it is used to prepare 9-(fluoromethyl)fluorene. In addition to this, it is involved in the electropolymerization with boron trifluoride diethyl etherate to yield low-potential electrodeposition of semiconducting poly(9-fluorenemethanol) film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 9-fluorénylméthanol agit comme un réactif de protection N, qui est utilisé dans la synthèse des peptides. Il est également utilisé dans la préparation des phosphorodithioates de désoxynucléoside 9-fluorèneméthyl. De plus, il est utilisé pour préparer le 9-(fluorométhyl)fluorène. De plus, il est impliqué dans l’électropolymérisation avec l’éther diéthylique trifluorure de bore pour produire un dépôt de poly(fluorène9-méthanol) semi-conducteur à faible potentiel d’électrodéposition.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24324-17-2
Formule moléculaire C14H12O
Poids moléculaire (g/mol) 196.25
Numéro MDL MFCD00001139
Clé InChI XXSCONYSQQLHTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-fluorenemethanol, 9-fluorenylmethanol, 9h-fluorene-9-methanol, 9-fluorenyl methanol, 9h-fluoren-9-yl methanol, fluorene-9-methanol, 9-hydroxymethylfluorene, 9-fluorenmethanol, hofm, fluoren-9-yl methanol
CID PubChem 90466
SMILES OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Fluorenylmethanol
Point de fusion 102°C to 106°C
Quantité 5 g
Beilstein 2330017
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Nom IUPAC (9H-fluoren-9-yl)méthanol
Poids de la formule 196.25
Pourcentage de pureté 99%