Learn More
9-Fluorenylméthyl chlorocarbonate, TRC
Code produit 17994365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17994365 10 g 10g
17934055 5 g 5g
17972905 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17994365 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF47245010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28920-43-6
Formule moléculaire C15 H11 Cl O2
Poids moléculaire (g/mol) 258.7
Synonyme 9H-Fluoren-9-ylmethyl Ester Carbonochloridic Acid, Fluorene-9-methanol, Chloroformate (8CI), (9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl Chloride, 9-Fluorenylmethoxycarbonyl Chloride, 9-Fluorenylmethyl Chlorocarbonate, 9-Fluorenylmethyl Chloroformate, 9H-Fluoren-9-ylmethyl Carbonochloridate, 9H-Fluoren-9-ylmethyl Chloroformate, AminoTag, FMOC Chloride, Fluorenylmethyl Chloroformate, FmocCl
Nom IUPAC 9H-fluorène-9-ylméthyl carbonochloridat
SMILES ClC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Fluorenylmethyl Chlorocarbonate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
Poids de la formule 258.0448