Learn More
Chloroformate de 9-fluorénylméthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11314629 1 g 1g
11479173 5 g 5g
11489173 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11314629 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11683.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Conserver au frais
Base sensitive amino protecting group for solid-phase peptide synthesis9-Fluorenylmethyl chloroformate is used in capillary electrophoresis. It acts as a reagent in the precolumn derivatization of amines for HPLC and fluorescent detection. Further, it is used for derivatizing amino acids for HPLC analysis. In addition to this, it is used to prepare N-Fmoc amino acids for solid-phase peptide synthesis and oligonucleotide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Groupe protecteur d’amine sensible aux bases destiné à la synthèse des peptides en phase solide. Le chloroformate de 9-fluorénylméthyle est utilisé dans l’électrophorèse capillaire. Il agit comme réactif dans la dérivatisation précolonne des amines dans l’analyse HPLC et la détection par fluorescence. De plus, il est utilisé pour la dérivatisation des acides aminés dans l’analyse HPLC. En outre, il est utilisé pour l’élaboration des acides aminés N-Fmoc dans la synthèse des peptides et des oligonucléotides en phase solide.
Solubilité
Soluble dans le dioxane.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les alcools et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28920-43-6
Formule moléculaire C15H11ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 258.701
Numéro MDL MFCD00001138
Clé InChI IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-fluorenylmethyl chloroformate, fmoc-cl, fmoc-chloride, fmoc chloride, 9h-fluoren-9-ylmethyl chloroformate, carbonochloridic acid, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride, 9-fluorenylmethylchloroformate, 9h-fluoren-9-yl methyl carbonochloridate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl chloride
CID PubChem 34367
Nom IUPAC Carbonochloridate de 9H-fluorène-9-ylméthyle
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Fluorenylmethyl chloroformate
Point de fusion 60°C to 64°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 1 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 2279177
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in dioxane.
Poids de la formule 258.7
Pourcentage de pureté 98%