Learn More
Chloroformate de 9-fluorénylméthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479173 5 g 5g
11314629 1 g 1g
11489173 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479173 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11683.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.34€
    83.65€ / 5g
    Économisez 17.69€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Conserver au frais
Base sensitive amino protecting group for solid-phase peptide synthesis9-Fluorenylmethyl chloroformate is used in capillary electrophoresis. It acts as a reagent in the precolumn derivatization of amines for HPLC and fluorescent detection. Further, it is used for derivatizing amino acids for HPLC analysis. In addition to this, it is used to prepare N-Fmoc amino acids for solid-phase peptide synthesis and oligonucleotide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Groupe protecteur d’amine sensible aux bases destiné à la synthèse des peptides en phase solide. Le chloroformate de 9-fluorénylméthyle est utilisé dans l’électrophorèse capillaire. Il agit comme réactif dans la dérivatisation précolonne des amines dans l’analyse HPLC et la détection par fluorescence. De plus, il est utilisé pour la dérivatisation des acides aminés dans l’analyse HPLC. En outre, il est utilisé pour l’élaboration des acides aminés N-Fmoc dans la synthèse des peptides et des oligonucléotides en phase solide.
Solubilité
Soluble dans le dioxane.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les alcools et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28920-43-6
Formule moléculaire C15H11ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 258.701
Numéro MDL MFCD00001138
Clé InChI IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-fluorenylmethyl chloroformate, fmoc-cl, fmoc-chloride, fmoc chloride, 9h-fluoren-9-ylmethyl chloroformate, carbonochloridic acid, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride, 9-fluorenylmethylchloroformate, 9h-fluoren-9-yl methyl carbonochloridate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl chloride
CID PubChem 34367
Nom IUPAC Carbonochloridate de 9H-fluorène-9-ylméthyle
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Fluorenylmethyl Chloroformate
Point de fusion 60°C to 64°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 5 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 2279177
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in dioxane.
Poids de la formule 258.7
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 9-Fluorenylmethyl chloroformate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 9-Fluorenylmethyl chloroformate