Learn More
Chloroformate de 9-fluorenylméthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10245890 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10245890 1 g Flacon en verre 1g
10523541 5 g Flacon en verre -
10387540 25 g Flacon en verre 25g
10410194 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10245890 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170940010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 28920-43-6 | C15H11ClO2 | 258.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 28920-43-6
Formule moléculaire C15H11ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 258.69
Numéro MDL MFCD00001138
Clé InChI IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-fluorenylmethyl chloroformate, fmoc-cl, fmoc-chloride, fmoc chloride, 9h-fluoren-9-ylmethyl chloroformate, carbonochloridic acid, 9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride, 9-fluorenylmethylchloroformate, 9h-fluoren-9-yl methyl carbonochloridate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl chloride
CID PubChem 34367
Nom IUPAC Carbonochloridate de 9H-fluorène-9-ylméthyle
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)Cl
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 9-Fluorenylmethyl chloroformate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 63.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 4190
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes in water.,acetone
Poids de la formule 258.69
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.