Learn More
Carbonate de 9-fluorénylméthyl pentafluorophényl, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11435976
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11435976 25 g 25g
11415976 1 g 1g
11425976 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435976 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22297.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88744-04-1
Formule moléculaire C21H11F5O3
Poids moléculaire (g/mol) 406.308
Numéro MDL MFCD00013261
Clé InChI CBBKZVZOEBSFQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate, fmoc-opfp, 9h-fluoren-9-yl methyl perfluorophenyl carbonate, 9h-fluoren-9-ylmethyl 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl carbonate, 9h-fluoren-9-ylmethyl pentafluorophenyl carbonate, carbonic acid 9h-fluoren-9-ylmethyl pentafluorophenyl ester, carbonic acid,9h-fluoren-9-ylmethyl 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, acmc-20ecck, fmoc pentafluorophenyl ester, 9-fluorenylmethylpentafluorophenylcarbonate
CID PubChem 2733201
Nom IUPAC Carbonate de 9H-fluorén-9-ylméthyl (2,3,4,5,6-pentafluorophényle)
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)OC4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate
Point de fusion 83°C to 86°C
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 406.31
Pourcentage de pureté 98%