Learn More
9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-méthylpregn-4-ène-3,20-dione 17-propionate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16beta-methylpregn-4-ene-3,20-dione 17-Propionate |
| CAS | 25122-39-8 |
| Formule moléculaire | C25H35FO6 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H35FO6/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-27)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,26)19(29)12-23(18,25)4/h11,14,17-19,27,29H,5-10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO |
| Nom IUPAC | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacétyl)-10,13,16-triméthyl-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-décahydrocyclopenta[a]phénanthrén-17-yl] propanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 450.54 |
| Poids de la formule | 450.2418 |