Learn More
9-Formyl-8-hydroxyjulolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15454417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454417 5 g 5g
15444417 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15454417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31782.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 63149-33-7 | C13H15NO2 | 217.268 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63149-33-7
Formule moléculaire C13H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 217.268
Numéro MDL MFCD00192477
Clé InChI NRZXBDYODHLZBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-hydroxy-1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline-9-carbaldehyde, 8-hydroxyjulolidine-9-aldehyde, 9-formyl-8-hydroxyjulolidine, 2,3,6,7-tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo ij quinolizine-9-carboxaldehyde, 8-hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde, 9-formyl-8-julolidinol, 1h,5h-benzo ij quinolizine-9-carboxaldehyde, 2,3,6,7-tetrahydro-8-hydroxy, 2,3,6,7-tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo i,j quinolizine-9-carboxaldehyde, 8-hydroxy-2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline-9-carbaldehyde
CID PubChem 113099
SMILES C1CC2=C3C(=C(C(=C2)C=O)O)CCCN3C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Formyl-8-hydroxyjulolidine
Point de fusion 72°C to 74°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 217.27
Pourcentage de pureté 97%