Learn More
9-Formylphénanthrène, TRC
Code produit 30397229
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30397229 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30397229 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF7008851G
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenanthrene-9-aldehyde
CAS 4707-71-5
Formule moléculaire C15 H10 O
Quantité 1 g
Synonyme Phenanthrene-9-aldehyde, 9-Phenanthrenecarboxaldehyde (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 9-Formylphenanthrene, 9-Phenanthraldehyde, 9-Phenanthrenaldehyde, 9-Phenanthrenecarbaldehyde, 9-Phenanthridinecarboxaldehyde, NSC 1932, Phenanthrene-9-carboxaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C15H10O/c16-10-12-9-11-5-1-2-6-13(11)15-8-4-3-7-14(12)15/h1-10H
SMILES O=Cc1cc2ccccc2c3ccccc13
Nom IUPAC Phénanthrène-9-carbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol) 206.24
Poids de la formule 206.0732