Learn More
9-Hydroxy-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one (~90 %), TRC
Code produit 30389497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30389497 100 mg -
30394140 10 mg -
30392449 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30389497 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH956198100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123458-49-1
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.15
Nom IUPAC 9-hydroxypyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one
SMILES OC1=CC=CN2C(=O)C=CN=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Hydroxy-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H6N2O2/c11-6-2-1-5-10-7(12)3-4-9-8(6)10/h1-5,11H
Poids de la formule 162.0429