Learn More
9-Hydroxy-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one (~90 %), TRC
Code produit 30394140
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394140 10 mg -
30389497 100 mg -
30392449 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30394140 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH95619810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123458-49-1
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.15
Nom IUPAC 9-hydroxypyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one
SMILES OC1=CC=CN2C(=O)C=CN=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Hydroxy-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H6N2O2/c11-6-2-1-5-10-7(12)3-4-9-8(6)10/h1-5,11H
Poids de la formule 162.0429