Learn More
Acide 9-hydroxydécanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9-Hydroxydecanoic Acid |
| CAS | 1422-27-1 |
| Formule moléculaire | C10H20O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 9-DL-Hydroxydecanoic Acid, 9-Hydroxydecanoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H20O3/c1-9(11)7-5-3-2-4-6-8-10(12)13/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | OC(CCCCCCCC(O)C)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 188.26 |
| Poids de la formule | 188.1412 |