Learn More
9-hydroxyfluorène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10754621 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10754621 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10754621 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121230250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Hydroxyfluorene
Note relative au nom 97%
CAS 1689-64-1
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 152.0°C to 158.0°C
Couleur Blanc crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C13H10O
Numéro MDL MFCD00001135
Quantité 25 g
Beilstein 06, 691
Synonyme 9-hydroxyfluorene, 9-fluorenol, fluoren-9-ol, fluorenol, 9-hydroxy fluorene, diphenylene carbinol, unii-bv0q72r613, hydroxyfluoren, 9-hydroxy-fluoren, 9h-fluorene-9-ol
Clé InChI AFMVESZOYKHDBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)O
Nom IUPAC 9H-fluorène9-ol
Poids moléculaire (g/mol) 182.22
CID PubChem 74318
ChEBI CHEBI:16904
Poids de la formule 182.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline