Learn More
9-Hydroxyfluorène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9-Hydroxyfluorene |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H10O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13-14H |
| Poids de la formule | 182.0732 |
| Pourcentage de pureté | >95% |