Learn More
Thermo Scientific Chemicals 9-hydroxyrispéridone, 98 %
Code produit 15335068 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15335068 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15335068 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 456250010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Hydroxyrisperidone
CAS 144598-75-4
Point de fusion 171.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C23H27FN4O3
Quantité 1 g
Synonyme paliperidone, 9-hydroxyrisperidone, invega, 9-oh-risperidone, invega sustenna, xeplion, palliperidone, 3-2-4-6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl-1-piperidinyl ethyl-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4h-pyrido 1,2-a pyrimidin-4-one, chembl1621, 3-2-4-6-fluorobenzo d isoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethyl-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4h-pyrido 1,2-a pyrimidin-4-one
Clé InChI PMXMIIMHBWHSKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=O)N2CCCC(C2=N1)O)CCN3CCC(CC3)C4=NOC5=C4C=CC(=C5)F
Nom IUPAC 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)pipéridin-1-yl]éthyl]-9-hydroxy-2-méthyle-6,7,8,9-tétrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 426.48
CID PubChem 115237
ChEBI CHEBI:83804
Poids de la formule 426.48
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 9-Hydroxyrisperidone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.