Learn More
9-Hydroxyxanthène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10043350 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10043350 5 g Flacon en verre 5g
10541311 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10043350 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 271520050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 90-46-0 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-46-0
Formule moléculaire C13H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Numéro MDL MFCD00005057
Clé InChI JFRMYMMIJXLMBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-hydroxyxanthene, xanthydrol, xanthanol, 9-xanthydrol, xanthen-9-ol, xanthene, hydroxy, 9-xanthenol, ccris 1640, unii-7131m69ikf, xanthrol
CID PubChem 72861
Nom IUPAC 9H-xanthen-9-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C3O2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Hydroxyxanthene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 124°C to 127°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 17, 129
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline