Learn More
9-Rispéridone cétocétogène (90 %), TRC
Code produit 18073730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18073730 10 mg 10mg
17989749 5 mg 5mg
18070230 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18073730 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK21530010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1189516-65-1
Formule moléculaire C23 H25 F N4 O3
Poids moléculaire (g/mol) 424.468
Synonyme 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9(6H)-dione, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-7,8-dihydro-2-methyl-, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-7,8-dihydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9(6H)-dione, Keto paliper, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-7,8-dihydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9(6H)-dione
Nom IUPAC 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)pipéridin-1-yl]-2-méthyl-7,8-dihydro-6H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9-dione
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCC(=O)C5=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Keto Risperidone
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H25FN4O3/c1-14-17(23(30)28-9-2-3-19(29)22(28)25-14)8-12-27-10-6-15(7-11-27)21-18-5-4-16(24)13-20(18)31-26-21/h4-5,13,15H,2-3,6-12H2,1H3
Poids de la formule 424.1911