Learn More
Sharpsafe™ Récipient pour déchets tranchants 9 L avec accès protégé
Product Code. 17691665
Change view
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Jaune
Orange
Violet
Unit Size:
20 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur de bouchon Unit Size
17691665 Orange 20 pièces
17601675 Violet 20 pièces
17611675 Jaune 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17691665 Supplier Sharpsafe™ Supplier No. 51171410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.01€
    197.31€ / 20 pièces
    Économisez 40.70€
    17% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les récipients Sharpsafe™ VernaCare de 5e génération sont fabriqués en matériaux recyclés à faible empreinte carbone, offrant une solution sûre et durable à votre gestion des déchets tranchants.
  • Conçu pour être utilisé dans les zones d'accès public telles que les &urgences et les consultations externes, le Protected Access 9L permet une élimination facile des objets tranchants tout en offrant une sécurité accrue à la fois pour l'utilisateur et pour le grand public.
  • Le mode d’accès sécurisé empêche également l’utilisation du conteneur pour pièces tranchantes pour les déchets non tranchants, évitant les coûts inutiles d’élimination des déchets.
  • Les récipients pour objets tranchants de 9 litres sont spécialement conçus pour permettre l’élimination en toute sécurité des objets tranchants cliniques et pour réduire le risque de blessures associées. La conception de nos produits présente des caractéristiques spécifiques pour assurer la sécurité de nos utilisateurs. Nos quatre clics audibles confirment que le couvercle et la base sont assemblés en toute sécurité pour une utilisation sûre. Le dispositif de fermeture temporaire et définitive permet de s’assurer que le récipient est en cours d’utilisation et qu’aucun autre déchet ne peut être ajouté une fois que la fermeture définitive est activée, afin d’éviter tout risque de déversement ou de débordement.
  • Les récipients sont conçus avec un corps solide et rigide et sont fabriqués à partir de polypropylène robuste et de haute qualité qui empêche la pénétration d’objets tranchants à travers la paroi du récipient.
  • Caractéristiques et avantages
    • Capacité nominale de 9 L
    • Insert d’accès protégé pour plus une sécurité accrue
    • Accès protégé fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés
    • Particulièrement adapté aux zones à volume élevé
    • Conçu pour les zones à accès ouvert telles que les départements A &et E
    • Couvercle semi-translucide - contenu visible lorsqu’il est plein
    • L’étiquette incrustée constitue un historique d’expertise permanent qui ne peut pas être retiré
    • Zone de remplissage horizontale
    • Système de fermeture temporaire et finale
    • Assemblage simple en 4 clics
    • Conforme aux normes énumérées ci-dessous
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
    • AFNOR NF 30-511
    • AFNOR NF 302
Specifications
Capacité (métrique) 9 L
Certifications/Conformité Réglementation du Royaume-Uni, ISO23907-1:2019, UN3291, AFNOR NF 30-511, AFNOR NF 302
Couleur de bouchon Orange
Couleur Gris
Dimensions (L x l x H) 385 x 585 x 530 mm
Quantité 20/Carton
Comprend Insert d’accès protégé
À utiliser avec (application) Élimination sûre des déchets tranchants cliniques
Matériau Polypropylène
Type de produit Conteneur pour déchets tranchants