Learn More
Tétrafluoroborate de 9-mésityl-10-méthylacridinium, TRC
Code produit 30471067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30471067 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30471067 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2586201G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Mesityl-10-methylacridinium Tetrafluoroborate
CAS 1442433-71-7
Formule moléculaire C23H22BF4N
Quantité 1 g
Synonyme 10-Methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-acridinium Tetrafluoroborate(1-) (1:1)
Formule InChI InChI=1S/C23H22N.BF4/c1-15-13-16(2)22(17(3)14-15)23-18-9-5-7-11-20(18)24(4)21-12-8-6-10-19(21)23;2-1(3,4)5/h5-14H,1-4H3;/q+1;-1
SMILES C[N+]1=C(C=CC=C2)C2=C(C3=C(C)C=C(C)C=C3C)C4=CC=CC=C41.FB(F)F.[F-]
Nom IUPAC 10-méthyl-9-(2,4,6-triméthylphényl)acridin-10-ium ; tétrafluoroborate
Poids moléculaire (g/mol) 399.23
Poids de la formule 399.1781