Learn More
Tétrafluoroborate de 9-mésityl-10-méthylacridinium, TRC
Code produit 30467413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30467413 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30467413 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM258620500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Mesityl-10-methylacridinium Tetrafluoroborate
CAS 1442433-71-7
Formule moléculaire C23H22BF4N
Quantité 500 mg
Synonyme 10-Methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-acridinium Tetrafluoroborate(1-) (1:1)
Formule InChI InChI=1S/C23H22N.BF4/c1-15-13-16(2)22(17(3)14-15)23-18-9-5-7-11-20(18)24(4)21-12-8-6-10-19(21)23;2-1(3,4)5/h5-14H,1-4H3;/q+1;-1
SMILES C[N+]1=C(C=CC=C2)C2=C(C3=C(C)C=C(C)C=C3C)C4=CC=CC=C41.FB(F)F.[F-]
Nom IUPAC 10-méthyl-9-(2,4,6-triméthylphényl)acridin-10-ium ; tétrafluoroborate
Poids moléculaire (g/mol) 399.23
Poids de la formule 399.1781