Learn More
9-Méthylbiotine (mélange de diastéromères), TRC
Code produit 30481422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481422 1 mg 1mg
30481244 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30481422 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2940751MG
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 415725-35-8
Formule moléculaire C11 H18 N2 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 258.34
Synonyme (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-α-methyl-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid, 2-Methyl-5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic Acid, Biotin Imp. D (EP)
Nom IUPAC 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-2-acide méthylpentanoïque
SMILES CC(CCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Methyl Biotin
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H18N2O3S/c1-6(10(14)15)3-2-4-8-9-7(5-17-8)12-11(16)13-9/h6-9H,2-5H2,1H3,(H,14,15)(H2,12,13,16)/t6?,7-,8-,9-/m0/s1
Poids de la formule 258.1038