Learn More
9-Méthylacridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456567 250 mg 250mg
15446567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33718.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 611-64-3 | C14H11N | 193.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-64-3
Formule moléculaire C14H11N
Poids moléculaire (g/mol) 193.25
Numéro MDL MFCD00143523
Clé InChI FLDRLXJNISEWNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acridine, 9-methyl, 5-methylacridine, 9-methylakridin, 9-methylakridin czech, unii-1f3q4u9uis, 9-methyl acridine, 5-methylacridine european, 1f3q4u9uis, 9-methylacridin, 9-methyl-acridine
CID PubChem 11913
Nom IUPAC 9-methylacridine
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Methylacridine
Point de fusion 117°C to 119°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 193.24
Pourcentage de pureté 96%