Learn More
9-Méthylacridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9-Methylacridine |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H11N/c1-10-11-6-2-4-8-13(11)15-14-9-5-3-7-12(10)14/h2-9H,1H3 |
| Poids de la formule | 193.0891 |