Learn More
9-méthyladénine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10275481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10275481 100 mg Flacon en verre 100mg
10726252 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10275481 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 325871000
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 700-00-5 | Molecular Formula: C6H7N5 | Molecular Weight: 149.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 700-00-5
Formule moléculaire C6H7N5
Poids moléculaire (g/mol) 149.16
Numéro MDL MFCD00047232
Clé InChI WRXCXOUDSPTXNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-methyladenine, 9-methyl-9h-purin-6-amine, n9-methyladenine, 9-methyl-9h-adenine, 6-amino-9-methylpurine, 9h-purin-6-amine, 9-methyl, adenine, 9-methyl, 9-methyl-9h-purin-6-ylamine, ccris 6905, chembl65976
CID PubChem 69689
ChEBI CHEBI:40526
Nom IUPAC 9-méthylpurine-6-amine
SMILES CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12
Specifications
Nom chimique ou matériau 9-Methyladenine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 300°C to 302°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Beilstein 26, V,16, 128
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dmso
Poids de la formule 149.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 9-Methyladenine
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.