Learn More
9-méthylanthracène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497657 5 g 5g
11487657 1 g 1g
11407667 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15699.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 779-02-2 | C15H12 | 192.26 g/mol
9-Methylanthracene used as a Intermediates for pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 9-méthylanthracène est utilisé comme intermédiaire pour la recherche pharmaceutique et chimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,0003 mg/l à 25°C) et le toluène. Légèrement soluble dans le benzène.
Remarques
Échappement mécanique requis. Lorsqu’il n’est pas utilisé, sceller hermétiquement le récipient et le ranger dans un endroit sec et frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 779-02-2
Formule moléculaire C15H12
Poids moléculaire (g/mol) 192.26
Numéro MDL MFCD00001261
Clé InChI CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthracene, 9-methyl, unii-65nk4cin03, ccris 2740, 9-methyl anthracene, 9-methyl-anthracene, anthracen-9-ylmethyl, acmc-209pcm, 9-methylanthracene, wln: l c666j b1, 9-methylanthracene, analytical standard
CID PubChem 13068
Nom IUPAC 9-méthylanthracène
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Methylanthracene
Point de fusion 77°C to 79°C
Densité 1.066
Point d’ébullition 196°C to 197°C (16 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1907463
Informations sur la solubilité Soluble in water (0,0003mg/L at 25°C) and toluene. Slightly soluble in benzene.
Poids de la formule 192.26
Pourcentage de pureté 99%