Learn More
9-méthylanthracène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11904461 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11904461 50 g Flacon en verre -
10011160 5 g Flacon en verre 5g
10205370 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11904461 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126300500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 779-02-2 | C15H12 | 192.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 779-02-2
Formule moléculaire C15H12
Poids moléculaire (g/mol) 192.26
Numéro MDL MFCD00001261
Clé InChI CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthracene, 9-methyl, unii-65nk4cin03, ccris 2740, 9-methyl anthracene, 9-methyl-anthracene, anthracen-9-ylmethyl, acmc-209pcm, 9-methylanthracene, wln: l c666j b1, 9-methylanthracene, analytical standard
CID PubChem 13068
Nom IUPAC 9-méthylanthracène
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Methylanthracene
Point de fusion 76.0°C to 79.0°C
Couleur Jaune à orange
Densité 1.0660g/mL
Point d’ébullition 196.0°C to 197.0°C (12.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Beilstein 05,II,586
Gravité spécifique 1.066
Poids de la formule 192.26
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 9-Methylanthracene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.