Learn More
9-Méthylanthracène-d12, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9-Methylanthracene-d12 |
| CAS | 6406-97-9 |
| Formule moléculaire | C15 D12 |
| Quantité | 0.05 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C15H12/c1-11-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(11)13/h2-10 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3c([2 H])c2c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | 1,2,3,4,5,6,7,8,9-nonadutério-10-(trideutériométhyl)anthragène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 204.33 |
| Poids de la formule | 204.169 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |