Learn More
9-Nitro Minocycline Sulfate Sel (85 %), TRC
Code produit 30134718
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134718 100 mg 100mg
30003778 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134718 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN494015100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 153621-80-8
Formule moléculaire C23H26N4O9 . 2(H 2SO4)
Poids moléculaire (g/mol) 698.62
Synonyme (4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-Bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-9-nitro-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Sulfate Salt, [4S-(4α,4aα,5aα,12aα)]-4,7-Bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-9-nitro-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamid Sulfate Salt ;
Nom IUPAC (4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-bis(diméthylamino)-3,10,12,12a-tétrahydroxy-9-nitro-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotétracene-2-carboxamide bis(sulfate)
SMILES O=S(O)(O)=O.O[C@]12[C@](C[C@@]3([H])C(C(C4=C(O)C(N(=O)=O)=CC(N(C)C)=C4C3)=O)=C2O)([H])[C@@H](C(O)=C(C1=O)C(N)=O)N(C)C.O=S(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Nitrominocycline Disulfate
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H26N4O9.2H2O4S/c1-25(2)11-7-12(27(35)36)17(28)14-9(11)5-8-6-10-16(26(3)4)19(30)15(22(24)33)21(32)23(10,34)20(31)13(8)18(14)29;2*1-5(2,3)4/h7-8,10,16,28,30-31,34H,5-6H2,1-4H3,(H2,24,33);2*(H2,1,2,3,4)/t8-,10-,16-,23-;;/m0../s1
Poids de la formule 698.11